Få mere at vide
VITLAB™ PE-HD opbevaringsflasker, uden hane
Artikelnummer. p-8007689
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Mund:
Brede
Smal
Trådstørrelse (metrisk):
62.5mm
94mm
108mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10431113
Brand: VITLAB™ 81644
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar flydende eller faste prøver sikkert. VITLAB™ PE-HD opbevaringsflasker har et sikkert låg med skruelåg og stabile bærehåndtag for nem håndtering. Mulighederne omfatter flasker med bred mund til nem påfyldning og aftappede flasker til bekvem dispensering af væsker.
Holdbare gennemsigtige flasker lavet med højdensitetspolyethylen (HDPE). Med eller uden polypropylenhane i en række forskellige kapaciteter og mundstørrelser.
  • HDPE er kendetegnet ved et stort styrke-til-densitet-forhold
  • Gennemsigtige flasker gør det nemt at identificere indholdet
  • Har et sikkert skruelåg for at beskytte indholdet, selv når flasken er væltet
  • Stabile bærehåndtag (to håndtag på 25 og 50L størrelserne) sikrer nem håndtering
  • Fås med letbetjente haner med en ⁄3 4 tommer rørfitting for nem dispensering
  • Flasker med bred mund fås til nem påfyldning, især af pulver og pasta-lignende stoffer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 L
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Opbevaring af væsker.
Inkluderer Bærehåndtag, skruelåg
Materiale HDPE
nr. pr. pakke 1 Pakke
Produktlinje Opbevaringsflasker, PE-HD, Uden hane
Trådstørrelse (metrisk) 62.5mm
Mund Smal
Højde (metrisk) 345 mm
Produkttype Kande med håndtag
Diameter (metrisk) 170 mm
Lukketype Skruelåg