Få mere at vide
VITLAB™ PE-HD opbevaringsflasker, uden hane
Artikelnummer. 10192401
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Mund:
Brede
Smal
Trådstørrelse (metrisk):
62.5mm
94mm
108mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mund Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
10192401 5 L Brede 94mm Hver
10431113 5 L Smal 62.5mm Hver
10420923 10 L Brede 108mm Hver
10587131 10 L Smal 62.5mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10192401 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 81640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00 DKK
    194.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 35.95 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Opbevar flydende eller faste prøver sikkert. VITLAB™ PE-HD opbevaringsflasker har et sikkert låg med skruelåg og stabile bærehåndtag for nem håndtering. Mulighederne omfatter flasker med bred mund til nem påfyldning og aftappede flasker til bekvem dispensering af væsker.
Holdbare gennemsigtige flasker lavet med højdensitetspolyethylen (HDPE). Med eller uden polypropylenhane i en række forskellige kapaciteter og mundstørrelser.
  • HDPE er kendetegnet ved et stort styrke-til-densitet-forhold
  • Gennemsigtige flasker gør det nemt at identificere indholdet
  • Har et sikkert skruelåg for at beskytte indholdet, selv når flasken er væltet
  • Stabile bærehåndtag (to håndtag på 25 og 50L størrelserne) sikrer nem håndtering
  • Fås med letbetjente haner med en ⁄3 4 tommer rørfitting for nem dispensering
  • Flasker med bred mund fås til nem påfyldning, især af pulver og pasta-lignende stoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 L
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Opbevaring af væsker.
Inkluderer Bærehåndtag, skruelåg
Materiale HDPE
nr. pr. pakke 1 Pakke
Produktlinje Opbevaringsflasker, PE-HD, Uden hane
Trådstørrelse (metrisk) 94mm
Mund Brede
Højde (metrisk) 340 mm
Diameter (metrisk) 170 mm
Lukketype Skruelåg
Produkttype Kande med håndtag