Få mere at vide
VITLAB™ PE-HD opbevaringsflasker, med hane
Beskrivelse
Holdbare gennemsigtige flasker lavet med højdensitetspolyethylen (HDPE). Med eller uden polypropylenhane i en række forskellige kapaciteter og mundstørrelser.
- HDPE er kendetegnet ved et stort styrke-til-densitet-forhold
- Gennemsigtige flasker gør det nemt at identificere indholdet
- Har et sikkert skruelåg for at beskytte indholdet, selv når flasken er væltet
- Stabile bærehåndtag (to håndtag på 25 og 50L størrelserne) sikrer nem håndtering
- Fås med letbetjente haner med en ⁄3 4 tommer rørfitting for nem dispensering
- Flasker med bred mund fås til nem påfyldning, især af pulver og pasta-lignende stoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 L |
| Farve | Klarhed |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af væsker. |
| Inkluderer | Hane, to bærehåndtag, skruelåg |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. pakke | 1 Pakke |
| Produktlinje | Opbevaringsflasker, PE-HD, med hane |
| Trådstørrelse (metrisk) | 95.5mm |
| Mund | Smal |
| Højde (metrisk) | 565 mm |
| Vis mere |