Beskrivelse
- Til depot 40057 og 40060.
- Kan køres ind i 4 sider.
- Med 3 glidere.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyethylen |
| Type | Tromme palle |
| Længde (engelsk) | 23,62 tommer. |
| Længde (metrisk) | 600.00 mm |
| Bredde (engelsk) | 23,62 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 600.00 mm |
| Højde (engelsk) | 6.30 tommer. |
| Højde (metrisk) | 160.00 mm |
| Dybde (engelsk) | 31,50 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 800.00 mm |
| Vis mere |