Beskrivelse
- Ideel til depot 31856 og 40065.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Materiale | Polyethylen |
| Type | Tromle Palle Tarp |
| Længde (engelsk) | 55,12 tommer. |
| Længde (metrisk) | 1400.00 mm |
| Bredde (engelsk) | 55,12 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 1400.00 mm |
| Højde (engelsk) | 1,26 tommer. |
| Højde (metrisk) | 32.00 mm |
| Dybde (engelsk) | 35,83 tommer. |
| Vis mere |