Få mere at vide
Chemsplash PE engangs-besøgsfrakke
Beskrivelse
Besøgende polyethylen frakke
- 30 GSM polyethylen stof
- Stud Befæstelse med Fold Over Krave
- Elastiske manchetter
- Ideel til ikke-farlige miljøer
- Ideel til fødevareindustrien
- 140 x 120 mm
- PFAS fri
Beskrivelse: Visitors Polythene Coat med nitterlukning foran, 20 mikron vægt. Velegnet til brug i en lang række industrier, med en sammenfoldelig pose.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Let besøgslaboratoriefrakke |
| Størrelse | Universel |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polyethylen, ikke-vævet polypropylenlaminat |
| Farve | Blå |
| Lukketype | Trykknapper |
| Manchet stil | Elastik |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Modstand | Væsker |
| Vis mere |