Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PE 22-28
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18736085
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18736085 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18736085 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7868/1
Potent inhibitor of TREK-1 channels
PE 22-28 is a potent inhibitor of potassium channel subfamily K member 2/TREK-1 (IC50 = 0.12 nM). In rodent models of ischemia PE 22-28 reduces apoptotic death of β cells, increases hippocampal neurogenesis, and reduces stroke-induced motor and cognitive defects.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Renhed 95%
CAS 1801959-12-5
Indhold og opbevaring Store at -20°C
Mængde 1 mg
Målindgang TREK 1