Få mere at vide
PDPPTT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17126544
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17126544 500 mg
17106544 100 mg
17116544 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17126544 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66319.ME
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1260685-66-2
Molekylær formel (C{6}{8}H{1}{0}{4}N{2}O{2}S{4})n
Synonym Poly[2,5-(2-decyltetradecyl)-3,6-diketopyrrolopyrrole-alt-5,5-(2,5- di(thien-2- yl)thieno[3,2-b]thiophene)]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PDPPTT
Mængde 500 mg
Fysisk form Fast stof