Få mere at vide
PDM2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16430957
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16430957 50 mg
16424668 10 mg
16415506 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16430957 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112629
MedChemExpress PDM2 is a selective, high-affinity aryl hydrocarbon receptor (AhR) antagonist with an Ki of 1.2±0.4 nM.
PDM2 is a selective, high-affinity aryl hydrocarbon receptor (AhR) antagonist with an Ki of 1.2±0.4 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PDM2
Fysisk form Solid
CAS 688348-25-6
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H9Cl3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (176.32 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC1=CC=C(/C=C/C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 283.58
Formel vægt 283.58
Procent renhed 98.85%