Få mere at vide
Invitrogen™ Human PDGFR alfa ELISA Kit
Artikelnummer. p-7231000
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15415103
Brand: Invitrogen™ EHPDGFRA
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Den humane blodpladeafledte vækstfaktor-receptor alfa (Hu PDGFRA) ELISA kvantificerer Hu PDGFRA i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu PDGFRA. Metodens princip The Human PDGFRA solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
PDGFRA er en celleoverfladereceptor-tyrosinkinase, som binder medlemmer af den blodplade-afledte vækstfaktorfamilie. Disse vækstfaktorer er mitogener for celler af mesenkymal oprindelse. Identiteten af vækstfaktoren bundet til en receptormonomer bestemmer, om den funktionelle receptor er en homodimer eller en heterodimer, sammensat af både blodplade-afledte vækstfaktorreceptor-alfa- og beta-polypeptider. Undersøgelser i knockout-mus, hvor homozygositet er dødelig, indikerer, at alfa-formen af den blodpladeafledte vækstfaktorreceptor er særlig vigtig for nyreudviklingen, da mus, der er heterozygote for receptoren, udviser defekte nyrefænotyper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P16234
Analyseområde 0,49 til 120 ng/ml
Assay følsomhed 400 pg/mL
Kalibreringsområde 0,4 ng/ml til 120 ng/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Vækstfaktorer& Receptorer
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med følgende testede cytokiner: humant angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12, 12, 3, 12, 12, 12, 3 IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MIG be, MCP-3, MIG be, MCP-3, MIG, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Tilstrækkelig til 96 analyser
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 5156
Gen symbol CD140A,GAS9,PDGFR-2,PDGFR2,RHEPDGFRA
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Neurobiologi
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym CD140A, PDGFR-2, PDGFR2, RHEPDGFRA
Mål PDGFRA (CD140a)
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min