Få mere at vide
PDE1B Monoclonal Antibody (OTI6E4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
1805.36 DKK
Tekniske data
| Antigen | PDE1B |
|---|---|
| Klon | OTI6E4 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugeret | Unconjugated |
Beskrivelse
PDE1B Monoclonal antibody specifically detects PDE1B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotTekniske data
| PDE1B | |
| 1 mg/mL | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
| OTI6E4 | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| IgG2b | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel