Få mere at vide
PDE10-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
PDE10-IN-1 is a potent PDE10-IN-1 inhibitor extracted from Patent WO 2013192273 A1, for treating CNS and metabolic disorders.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PDE10-IN-1 |
| CAS | 1516896-09-5 |
| Farve | Earth Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H19N7 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 2 mg/mL (5.41 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=C([C@H]2[C@H](C3=NN4C(C(C)=NC=C4C)=N3)C2)N=C5C6=C(N=CC=C6)C=CN51 |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.42 |
| Formel vægt | 369.42 |
| Vis mere |