missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
PDE1-IN-2, MedChemExpress
Beskrivelse
PDE1-IN-2 is a PDE1 inhibitor extracted from patent WO2016/55618 A1, example 31. PDE1-IN-2 has IC50 values of 6 nM, 140 nM and 164 nM for PDE1C, PDE1B and PDE1A, respectvely. PDE1-IN-2 is developed for the research of neurodegenerative disorders and psychiatric disorders.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PDE1-IN-2 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1904611-63-7 |
| Farve | Brown |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H21BrN4O2 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (65.57 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C2=NN=C(C3CCOCC3)N2C=C(Br)N1CC4CCCC4 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?