missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PDD 00017273

Beskrivelse
PDD 00017273 is a potent and selective poly (ADP ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor (IC50 = 26 nM). Exhibits >350-fold selectivity for PARG over a panel of ion channels, enzymes and receptors, including PARP1 and ARH3. Maintains PAR chains and induces DNA double-stranded breaks in cells following DNA damage. Decreases colony formation of ZR-75-1 BRCA1 WT cells and inhibits cancer cell survival. Cell permeable.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-N-(1-methylcyclopropyl)-3-[(2-methyl-5-thiazolyl)methyl]-2,4-dioxo-6-quinazolinesulfonamide |
| CAS | 1945950-21-9 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighed | Soluble to 100mM in water and to 100mM in DMSO |
| Mål | PARG Inhibitors |
| Molekylær formel | C23H26N6O4S2 |
| Formel vægt | 514.62 |
| Fysisk form | Solid |
| Farve | White |
| Produkttype | Bioactive Small Molecule |
| Vis mere |
For Research Use Only.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?