Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PDD 00017272
Beskrivelse
PDD 00017272 is a potent poly (ADP ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor (IC50 values are 4.8 nM in biochemical assay and 9.2 nM in cell based assay).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(2,4-Dimethyl-5-thiazolyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-N-(1-methylcyclopropyl)-3-[(2-methyl-5-thiazolyl)methyl]-2,4-dioxo-6-quinazolinesulfonamide |
| CAS | 1945950-20-8 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | PARG Inhibitors |
| Molekylær formel | C23H25N5O4S3 |
| Renhed | 98% |