missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ PDD 00017272
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18718156
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18718156 1 mg
18719886 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18718156 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7006/1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent PARG inhibitor

PDD 00017272 is a potent poly (ADP ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor (IC50 values are 4.8 nM in biochemical assay and 9.2 nM in cell based assay).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-[(2,4-Dimethyl-5-thiazolyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-N-(1-methylcyclopropyl)-3-[(2-methyl-5-thiazolyl)methyl]-2,4-dioxo-6-quinazolinesulfonamide
CAS 1945950-20-8
Mængde 1 mg
Mål PARG Inhibitors
Molekylær formel C23H25N5O4S3
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.