missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PDD 00017238

Beskrivelse
PDD 00017238 is a high affinity and potent PARG inhibitor (Kd = 3.09 nM; IC50 = 40 nM).
Negative control PDD 00031705 (Cat. No. 7009) also available.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(2,4-Dimethyl-5-thiazolyl)methyl]-2,3-dihydro-N-(1-methylcyclopropyl)-2-oxo-3-(1,2,4-thiadiazol-5-yl)-1H-benzimidazole-5-sulfonamide |
| CAS | 1952247-05-0 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | PARG Inhibitors |
| Molekylær formel | C19H20N6O3S3 |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?