Få mere at vide
PDCBT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17156574
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17156574 500 mg
17136574 100 mg
17146574 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17156574 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66713.ME
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1609536-17-5
Molekylær formel C42H56O4S4
Molekylvægt (g/mol) 753.15
InChI nøgle WZMUYZASTRRKIK-UHFFFAOYNA-N
Synonym Poly[5,5 '-bis(2-butyloctyl)-(2,2 '-bithiophene)-4,4 '-dicarboxylate-alt-5,5 '-2,2 '- bithiophene]
SMIL CCCCCCC(CCCC)COC(=O)C1=C(S[C]=C1)C1=CC=C(S1)C1=CC=C(S1)C1=C(C=[C]S1)C(=O)OCC(CCCC)CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PDCBT
Mængde 500 mg
Fysisk form Fast stof