Få mere at vide
PD173955, MedChemExpress
Artikelnummer. 16426637
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16426637 5 mg -
16423918 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16426637 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10395
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress PD173955 is src family-selective tyrosine kinase inhibitor with IC50 of ∼22 nM for Src, Yes and Abl kinase; less potent for FGFRα and no activity on InsR and PKC.
PD173955 is src family-selective tyrosine kinase inhibitor with IC50 of ∼22 nM for Src, Yes and Abl kinase
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PD173955
Fysisk form Solid
CAS 260415-63-2
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H16Cl2N4OS
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (22.56 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL O=C1C(C2=C(Cl)C=CC=C2Cl)=CC3=CN=C(NC4=CC=CC(SC)=C4)N=C3N1C
Molekylvægt (g/mol) 443.35
Formel vægt 443.35
Procent renhed 98.04%