Få mere at vide
PD173074, MedChemExpress
Beskrivelse
PD173074 is a potent FGFR1 inhibitor with an IC50 of 25 nM and also inhibits VEGFR2 with an IC50 of 100-200 nM, showing 1000-fold selectivity for FGFR1 over PDGFR and c-Src.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PD173074 |
| CAS | 219580-11-7 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H41N7O3 |
| Mængde | 200 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 52 mg/mL (99.30 mM) |
| SMIL | O=C(NC1=NC2=NC(NCCCCN(CC)CC)=NC=C2C=C1C3=CC(OC)=CC(OC)=C3)NC(C)(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 523.67 |
| Formel vægt | 523.67 |
| Vis mere |