Få mere at vide
PD150606, MedChemExpress
Beskrivelse
PD 150606 is a selective, cell-permeable non-peptide calpain inhibitor with Ki values of 0.21 μM and 0.37 μM for μ- and m-calpains respectively, which is neuroprotective.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PD150606 |
| CAS | 179528-45-1 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C9H7IO2S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 28 mg/mL (91.47 mM) |
| SMIL | O=C(O)/C(S)=C/C1=CC=C(I)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.12 |
| Formel vægt | 306.12 |
| Vis mere |