Få mere at vide
STEMCELL Technologies PD0325901
Artikelnummer. 17100042
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17100042 10 mg
17139971 25 mg
17190032 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17100042 Leverandør STEMCELL Technologies Leverandørnr. 72184
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
MEK/ERK pathway inhibitor; Inhibits MEK
  • PD0325901 is a selective, cell permeable inhibitor of the MEK/ERK pathway that inhibits the activation and downstream signaling of MEK
  • It is an extremely potent inhibitor, suppressing the phosphorylation of ERK in C26 cells at very low concentrations (IC50 = 0.33 nM) (Bain et al.), Barrett et al.)
Tekniske data
CAS 391210-10-9
Mængde 10 mg
Molekylær formel C16H14F3IN2O4
Renhed ≥98%