Få mere at vide
BRANDTECH™ BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips til gentagelse af pipetter
Artikelnummer. 16368056 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 ml
0,5 ml
1 ml
1,25 ml
10 ml
12,5 ml
2,5 ml
25 ml
5 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
16368056 0,1 ml -
16323166 0,5 ml Pakke med 100
16333166 1 ml -
16343166 1,25 ml -
16353166 2,5 ml -
16363166 5 ml Pakke med 100
16373166 10 ml Pakke med 100
16309635 12,5 ml -
16383166 25 ml -
16393166 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16368056 Leverandør BRANDTECH™ BRAND™ Leverandørnr. 705700
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
BRAND™ PD-Tip™ II passer til de fleste instrumenter ved hjælp af standard gentagelsesspidser.
  • Automatisk størrelsesgenkendelse via BRAND™ HandyStep™ Touch, HandyStep™ Touch S og HandyStep™ elektroniske pipetter
  • Adapter inkluderet til 25 ml og 50 ml størrelser
  • Adaptere kan autoklaveres ved 121 °C i 20 minutter
  • PD-Tips II er ikke autoklavable
Disse spidser er egnede til følgende dispensere:
  • BRAND Handystep™, BRAND Handystep™ S, HandyStep™ elektronisk, HandyStep™ touch, HandyStep™ touch S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Repetman™ EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,1 ml
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Model- PD-Tip II
Præcision ≤5 til 3 %
Nøjagtighed ±≤8 til 1,6 %
Certificeringer/compliance Udførelsesbevis
Rene krav Jomfruelige råvarer
Format Bulk, pakket i poser
Tip stil Positiv forskydning
Emballage 100/Pk
Mængde 100
Produkttype Præcisionsdispenser-tips
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universal Fit Repeater Pipettor
Uddannet Ja
Produktlinje PD-Tip II
Materiale Polypropylen, polyethylen (filter)
Gradueringer Trykt