Få mere at vide
BRANDTECH™ BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips til gentagelse af pipetter
Shop alle Brand produkterBeskrivelse
- Automatisk størrelsesgenkendelse af BRAND™ HandyStep™ Røre, HandyStep™ Tryk på S og HandyStep™ Elektroniske pipetter
- Adapter medfølger til 25 mL og 50 mL størrelser
- Adaptere kan autoklaveres ved 121 °C i 20 minutter
- PD-Tips II er ikke autoklaverbare
Disse tips er velegnede til følgende dispensere:
- BRAND Handystep™, BRAND Handystep™ S, HandyStep™ elektronisk, HandyStep™ røre, HandyStep™ tryk på S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Repetman™EDOS™ 5221
- Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 2,5 ml |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Neutral |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Model- | PD-Tip II |
| Præcision | ≤0,8 til 0,2 % |
| Nøjagtighed | ±≤3,5 til 0,7 % |
| Certificeringer/compliance | Udførelsesbevis |
| Rene krav | Jomfruelige råvarer |
| Vis mere |