Få mere at vide
BRANDTECH™ BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips til gentagelse af pipetter
Shop alle Brand produkterBeskrivelse
- Automatisk størrelsesgenkendelse via BRAND™ HandyStep™ Touch, HandyStep™ Touch S og HandyStep™ elektroniske pipetter
- Adapter inkluderet til 25 ml og 50 ml størrelser
- Adaptere kan autoklaveres ved 121 °C i 20 minutter
- PD-Tips II er ikke autoklavable
Disse spidser er egnede til følgende dispensere:
- BRAND Handystep™, BRAND Handystep™ S, HandyStep™ elektronisk, HandyStep™ touch, HandyStep™ touch S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Repetman™ EDOS™ 5221
- Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1,25 ml |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Neutral |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Model- | PD-Tip II |
| Præcision | ≤0,8 til 0,3 % |
| Nøjagtighed | ±≤4 til 0,8 % |
| Certificeringer/compliance | Udførelsesbevis |
| Rene krav | Jomfruelige råvarer |
| Vis mere |