Få mere at vide
BRANDTECH™ BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips Multi-Pack
Artikelnummer. 16303176 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5, 1, 1,25, 2,5, 5, 10, 12,5 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
16303176 0,5, 1, 1,25, 2,5, 5, 10, 12,5 ml
1 options
Artikelnummer. 16303176 Leverandør BRANDTECH™ BRAND™ Leverandørnr. 705720
På lager
Læg i indkøbskurv
BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips Multi-Pack passer til alle instrumenter ved hjælp af standard gentagne spidser.
  • Automatisk størrelsesgenkendelse af BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Tryk på S, og HandyStep™ Elektroniske pipetter
  • Multipakning indeholder 20 hver af 0,5 mL, 1 mL, 1,25 mL, 2,5 mL, 5 mL, 10 mL og 12,5 mL - 140 tips i alt
  • Adaptere kan autoklaveres ved 121 °C i 20 minutter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,5, 1, 1,25, 2,5, 5, 10, 12,5 ml
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Model- PD-Tip II
Certificeringer/compliance Udførelsesbevis
Format Poser
Tip stil Positiv forskydning
Emballage Pakke med 140 tips - 20 hver af 7 størrelser
Mængde 140
Produkttype Præcisionsdispenser-tips
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universal Fit Repeater Pipettor
Uddannet Ja
Produktlinje PD-Tip II
Materiale Polypropylen cylinder, polyethylen stempel