Beskrivelse
Adapter. Som leveret med 25 og 50 ml PD-Tip Engangstips. Polypropylen. Autoklaverbar. BIO-CERT™ sterile adaptere er DNA-, RNase-, ATP- og endotoksinfrie og individuelt indpakket.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 50 mL |
| Filtreret | Non-filtered |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Translucent |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Format | Bagged |
| Tip stil | Positive Displacement |
| Emballage | Bulk pakket |
| Engangs | Engangsbrug |
| Uddannet | No |
| Vis mere |