Få mere at vide
Cytiva PD SpinTrap™ G-25 Afsaltning kolonner
Artikelnummer. 11783329 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
50 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11783329 50 Pk. Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11783329 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28918004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2740.00 DKK
    2533.00 DKK / Pakke med 50
    Spare 207.00 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Bruges til bekvem og hurtig oprydning i lille skala af proteiner og andre store biomolekyler (> 5000 Mr ). Cytiva Life Sciences™ PD SpinTrap™ G-25 afsaltningskolonner giver mulighed for at køre flere prøver parallelt.
  • Høj genvinding (70 til 90 %, biomolekyleafhængig) til en række anvendelser, såsom afsaltning, bufferudveksling og fjernelse af lavmolekylære forbindelser
  • Høj afsaltningskapacitet (> 85%); færdigpakket med 500 Lμ Sephadex™ G-25 Medium
  • Reproducerbar, høj gennemstrømning, parallel oprydning af proteinprøver
  • Prøveforberedelse i intervallet 100 til 180μ L uden prøvefortynding
  • Til brug med standard mikrocentrifuge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Vifte af anvendelser såsom afsaltning, bufferudveksling og fjernelse af lavmolekylære forbindelser
Volumen (metrisk) seng ≈600μ L
Mængde 50 Pk.