Få mere at vide
Cytiva PD MidiTrap™ G-25 Kolonner til prøveforberedelse
Artikelnummer. 11580654 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11580654 Hver Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11580654 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28918008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3350.00 DKK
    3106.00 DKK / Pakke med 50
    Spare 244.00 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Indeholder
Fire centrifugeadaptere
Bruges til oprensning af biomolekyler med en molekylvægt> 5000 M r i prøvevolumener op til 1mL. Cytiva Life Sciences™ PD MidiTrap™ G-25 prøveforberedelseskolonner er praktiske og færdigpakkede.
  • Udviklet til en bred vifte af applikationer: afsaltning, bufferudveksling, fjernelse af lavmolekylære forbindelser mv.
  • Lige så velegnet til tyngdekraftsflow eller centrifugeringsprotokoller
  • Kan rumme prøvevolumener på 0,5 til 1,0 ml for tyngdekraft, 0,75 til 1,0 ml med centrifugering
  • Høj genvinding på 70 til 90 %, afhængig af biomolekyle
  • Høj afsaltningskapacitet> 90 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype PD MidiTrap Sephadex G-25 gravitationssøjle
Sengevolumen 8.5mL
Diameter (engelsk) Indre 0,51 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 13mm
Mængde Hver
Højde (engelsk) 1,02''
Højde (metrisk) 26mm
Flowhastighed >100cm/hr.
Inkluderer Fire centrifugeadaptere, instruktioner
Materiale Polyethylen
pH-område 2 til 13
Partikelstørrelse 50 μm i tør form, 38 til 235 μm i våd form
Support Type Tværbundet dextran
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C
Kolonnetype Tyngdekraftssøjle
Til brug med (applikation) Praktisk og hurtig oprydning med høj reproducerbarhed og potentiale for høj gennemstrømning ved at køre flere prøver parallelt
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PD MidiTrap G-25 Columns, (50)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin- 3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one