Få mere at vide
PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase Antibody (TYMP/2890R), PerCP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18609227 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18609227 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18609227 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP308402PCP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase Monoclonal antibody specifically detects PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase
Applikationer Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon TYMP/2890R
Konjugeret PerCP
Formulering PBS
Gene Alias EC 2.4.2, EC 2.4.2.4, ECGF, ECGF1TP, endothelial cell growth factor 1 (platelet-derived), Gliostatin, hPD-ECGF, MEDPS1, MNGIE, MTDPS1, PDECGF, PD-ECGF, Platelet-derived endothelial cell growth factor, TdRPase, thymidine phosphorylase
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase protein (Uniprot: P19971)
Oprensningsmetode Protein A or G purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Angiogenesis
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 1890
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.