Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PD 98059
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18073852
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18073852 1 mg
18033882 50 mg
18708126 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18073852 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1213/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    953.00 DKK
    900.90 DKK / 1mg
    Spare 52.10 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MEK inhibitor
PD 98059 is an inhibitor of mitogen-activated protein kinase kinase (MKK/ MEK). Acts by binding to the inactivated form of MEK, thereby preventing its phosphorylation by cRAF or MEK kinase (IC50 = 2-7 μM). Inhibits cell growth and proliferation in acute myelogenous leukemia (AML) cell lines; causes G1 arrest by blocking p53-dependent p21 induction. Enhances embryonic stem cell self-renewal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 167869-21-8
Mængde 1 mg
Molekylær formel 2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)-4 H-1-benzopyran-4-one
Produkttype PD 98059
Renhed 98%
Molekylvægt (g/mol) M.W. (Observed): 267.28
Inhibitorer PD 98059
For Research Use Only
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.