missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PD 90780, MedChemExpress

Artikelnummer. 16477077
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16477077 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16477077 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY110166

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress PD 90780 is a non peptide antagonist of nerve growth factor (NGF) binding to the P75 NGF receptor, inhibits NGF-p75 NTR interaction with IC50s values of 23.1 μM and 1.8 μM in PC12 cells and PC12 nnr5 cells, respectively .

PD 90780 is a non peptide antagonist of nerve growth factor (NGF) binding to the P75 NGF receptor, inhibits NGF-p75 NTR interaction with IC50s values of 23.1 μM and 1.8 μM in PC12 cells and PC12 nnr5 cells, respectively .

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PD 90780
Fysisk form Solid
CAS 77422-99-2
Farve Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H14N4O4
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 31.25 mg/mL (86.24 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL CN1C2=CC(C(O)=O)=NN2C(C3=CC(NC(C4=CC=CC=C4)=O)=CC=C13)=O
Molekylvægt (g/mol) 362.34
Formel vægt 362.34
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.