Få mere at vide
Heidolph™ Hei-FLOW Core 600 peristaltisk pumpe
Artikelnummer. 10438401 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Flowhastighed:
4,0 til 4151 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
10438401 4,0 til 4151 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 10438401 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5235006000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21190.00 DKK
    17926.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 3263.67 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Denne pumpe i Hei-Flow Core-serien er særligt velegnet, når store mængder let skal transporteres. Til dette formål kan der indstilles en flowhastighed på 4,0 - 4.151 ml/min. Denne model er designet til brug af enkeltkanals pumpehoveder.
  • Styringsnøjagtighed motor:±2 %
  • Vælg omdrejningsretning: CW / CCW
  • Flowhastigheder, enkeltkanalspumper: 4,0– 4.151 ml/min
  • Flowhastighedsnøjagtighed (vand uden modtryk):± 5 %
  • Beskyttelsesklasse IEC 60529: IP 55
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz 150 W
Flowhastighed 4,0 til 4151 ml/min.
Materiale Aluminium
Model- Hei-FLOW Core 600
Samlet dybde (metrisk) 256 mm
Samlet højde (metrisk) 225 mm
Samlet bredde (metrisk) 166 mm
Sterilitet Ikke steril
Type Peristaltisk pumpedrev
Watt 150 W
Spænding 230 V
Hastighed 50 til 600 rpm