missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PD-184161, TRC

Artikelnummer. 30419094
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419094 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30419094 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP21810010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-bromo-2-(2-chloro-4-iodoanilino)-N-(cyclopropylmethoxy)-3,4-difluorobenzamide
CAS 212631-67-9
Molekylær formel C17 H13 Br Cl F2 I N2 O2
Mængde 10 mg
Synonym 5-Bromo-2-[(2-chloro-4-iodophenyl)amino]-N-(cyclopropylmethoxy)-3,4-difluorobenzamide, PD-184161
InChI formel InChI=1S/C17H13BrClF2IN2O2/c18-11-6-10(17(25)24-26-7-8-1-2-8)16(15(21)14(11)20)23-13-4-3-9(22)5-12(13)19/h3-6,8,23H,1-2,7H2,(H,24,25)
SMIL O=C(NOCC1CC1)C2=CC(Br)=C(F)C(F)=C2NC3=CC=C(I)C=C3Cl
IUPAC navn 5-bromo-2-(2-chloro-4-iodoanilino)-N-(cyclopropylmethoxy)-3,4-difluorobenzamide
Molekylvægt (g/mol) 557.5556
Formel vægt 555.8862
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.