missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
PD-173074, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PD-173074 |
| CAS | 219580-11-7 |
| Molekylær formel | C28 H41 N7 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-[2-[[4-(Diethylamino)butyl]amino]-6-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-N'-(1,1-dimethylethyl)urea, PD 173074, PF-01367255 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H41N7O3/c1-8-35(9-2)13-11-10-12-29-26-30-18-20-16-23(19-14-21(37-6)17-22(15-19)38-7)25(31-24(20)32-26)33-27(36)34-28(3,4)5/h14-18H,8-13H2,1-7H3,(H3,29,30,31,32,33,34,36) |
| SMIL | CCN(CC)CCCCNc1ncc2cc(c(NC(=O)NC(C)(C)C)nc2n1)c3cc(OC)cc(OC)c3 |
| IUPAC navn | 1-tert-butyl-3-[2-[4-(diethylamino)butylamino]-6-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 523.67 |
| Formel vægt | 523.3271 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?