missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ PD 173074
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18064312
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18064312 10 mg
18044882 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18064312 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3044/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

FGFR1 and -3 inhibitor

PD 173074 is a selective FGFR1 and FGFR3 inhibitor (IC50 values are 5, 21.5, ∼100, 17600 and 19800 nM for FGFR3, FGFR1, VEGFR2, PDGFR and c-Src respectively, and > 50000 nM for EGFR, InsR, MEK and PKC). Inhibits VEGF- and FGF-induced angiogenesis in the mouse cornea model of angiogenesis. Inhibits proliferation and differentiation of oligodendrocyte progenitors. Also promotes mESC self-renewal, facilitates the conversion of mouse epiblast stem cells to an earlier pluripotency state and inhibits differentiation of miPSCs to cardiomyocytes. Suppresses cell proliferation in cell lines expressing mutated FGFR3 protein. Blocks tumor growth in H510 and H69 SCLC xenograft models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 219580-11-7
Molekylær formel C28H41N7O3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PD 173074
Mængde 10 mg
Formel vægt 523.67
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 523.682
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.