Få mere at vide
PD-168077 maleate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488018
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16488018 10 mg
16480478 5 mg
16453736 25 mg
16437796 100 mg
16423947 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16488018 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY21098A
MedChemExpress PD-168077 maleate is a selective dopamine D4 receptor agonist, with a Ki of 9 nM.
PD-168077 maleate is a selective dopamine D4 receptor agonist, with a Ki of 9 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PD-168077 maleate
CAS 630117-19-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H26N4O5
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (332.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(NCN1CCN(C2=CC=CC=C2C#N)CC1)C3=CC=CC(C)=C3.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 450.49
Formel vægt 450.49
Procent renhed 98.74%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation