Få mere at vide
PD-166866, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PD 166866 |
| CAS | 192705-79-6 |
| Molekylær formel | C20 H24 N6 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | PD 166866 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N6O3/c1-20(2,3)26-19(27)25-17-15(8-12-10-22-18(21)24-16(12)23-17)11-6-13(28-4)9-14(7-11)29-5/h6-10H,1-5H3,(H4,21,22,23,24,25,26,27) |
| SMIL | COc1cc(OC)cc(c1)c2cc3cnc(N)nc3nc2NC(=O)NC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 1-[2-amino-6-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-3-tert-butylurea |
| Molekylvægt (g/mol) | 396.44 |
| Formel vægt | 396.191 |