Få mere at vide
PD-166866, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483328
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483328 10 mg 10mg
16454576 100 mg -
16449866 50 mg -
16422726 25 mg -
16406057 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16483328 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101296
MedChemExpress PD166866 is a selective FGFR1 tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 52.4 nM.
PD166866 is a selective FGFR1 tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 52.4 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PD-166866
CAS 192705-79-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H24N6O3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 5 mg/mL (12.61 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC(C)(C)C)NC1=NC2=NC(N)=NC=C2C=C1C3=CC(OC)=CC(OC)=C3
Molekylvægt (g/mol) 396.44
Formel vægt 396.44
Procent renhed 99.46%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease