missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ PD 166793
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18055842
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18055842 50 mg
18035842 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18055842 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2520/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Broad spectrum MMP inhibitor

Broad spectrum MMP inhibitor. Displays high affinity for MMP-2, -3 and -13 (IC50 values are 4, 7 and 8 nM respectively) and exhibits > 750-fold selectivity over MMP-1, -7 and -9. Attenuates left ventricular remodelling and dysfunction in rat model of heart failure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 199850-67-4
Molekylær formel C17H18BrNO4S

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PD 166793
Mængde 50 mg
Formel vægt 412.3
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 412.298
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.