missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PD 166793

Beskrivelse
Broad spectrum MMP inhibitor. Displays high affinity for MMP-2, -3 and -13 (IC50 values are 4, 7 and 8 nM respectively) and exhibits > 750-fold selectivity over MMP-1, -7 and -9. Attenuates left ventricular remodelling and dysfunction in rat model of heart failure.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PD 166793 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 412.3 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 412.298 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?