missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ PD 166285 dihydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18053972
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18053972 1 mg
18044402 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18053972 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3785/1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent Src inhibitor; also inhibits FGFR1, PDGFRβ and Wee1

Potent inhibitor of the tyrosine kinases c-Src, fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1), and platelet-derived growth factor receptor β (PDGFRβ) (IC50 values are 8.4, 39.3 and 98.3 nM respectively). Also inhibits the checkpoint kinases Wee1 and Myt1; abolishes Cdc2 phosphorylation in numerous tumor cell lines and abrogates the G2 checkpoint.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 212391-63-4
Molekylær formel C26H29Cl4N5O2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PD 166285 dihydrochloride
Mængde 1 mg
Formel vægt 585.35
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 585.351
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.