Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PD 158780
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18054962
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18054962 50 mg
18034122 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18054962 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2615/50
Potent ErbB receptor family inhibitor
Potent inhibitor of ErbB receptor family tyrosine kinases (IC50 values are 0.008, 49 and 52 nM for EGFR, ErbB2 and ErbB2/ErbB4 respectively) that does not inhibit FGF or PDGF-mediated tyrosine phosphorylation. Induces G1 cell cycle arrest in MCF10A cells and is antiproliferative in A431 human epidermal carcinoma cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 171179-06-9
Molekylær formel C14H12BrN5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PD 158780
Mængde 50 mg
Formel vægt 330.18
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 330.19
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.