Få mere at vide
PD 151746, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477696
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16477696 100 mg 100mg
16463686 25 mg -
16460348 5 mg -
16427888 10 mg -
16403837 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16477696 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19749
MedChemExpress PD151746 is a calpain inhibitor, shows a 20-fold selectivity for u-calpain (Ki = 0.26 ± 0.03 μM) over m-calpain (Ki = 5.33 ± 0.77 μM).
PD151746 is a calpain inhibitor, shows a 20-fold selectivity for u-calpain (Ki = 0.26 ± 0.03 μM) over m-calpain (Ki = 5.33 ± 0.77 μM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PD 151746
CAS 181765-30-0
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H8FNO2S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (210.75 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)/C(S)=C/C1=CNC2=C1C=C(F)C=C2.[(Z)]
Molekylvægt (g/mol) 237.25
Formel vægt 237.25
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation