Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (+)-PD 128907 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18054022
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18054022 50 mg
18044132 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18054022 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1243/50
High affinity D3 agonist (D3 ≥ D2 > D4)
High affinity D3 dopamine receptor agonist (Ki = 2.3 nM). Displays 18 - 200-fold selectivity over other dopamine receptor subtypes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 300576-59-4
Molekylær formel C14H20ClNO3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-PD 128907 hydrochloride
Mængde 50 mg
Formel vægt 285.77
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 285.77