Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PD 123319 ditrifluoroacetate
Beskrivelse
Potent, selective, non-peptide angiotensin AT2 receptor antagonist. IC50 values are 34 and 210 nM in rat adrenal tissue and brain respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PD 123319 ditrifluoroacetate |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 736.67 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 622.645 |