missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
PD 117519, MedChemExpress
Beskrivelse
PD 117519 (CI947) is an A2A adenosine agonist which has shown oral antihypertensive activity in pharmacological animal models.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PD 117519 |
| CAS | 96392-15-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H21N5O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | CI947 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (260.82 mM) |
| SMIL | OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N[C@@H]4CCC5=C4C=CC=C5)O1)O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 383.4 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?