Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PD 102807
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18045012
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18045012 50 mg
18005042 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18045012 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1671/50
Selective M4 antagonist
Selective M4 muscarinic receptor antagonist. IC50 values are 91, 6559, 3441, 950 and 7412 nM for human M4, M1, M2, M3, and M5 receptors respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23062-91-1
Molekylær formel C23H24N2O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PD 102807
Mængde 50 mg
Formel vægt 392.45
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 392.455