missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ PD 102807
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18005042
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18005042 10 mg
18045012 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18005042 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1671/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective M4 antagonist

Selective M4 muscarinic receptor antagonist. IC50 values are 91, 6559, 3441, 950 and 7412 nM for human M4, M1, M2, M3, and M5 receptors respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 23062-91-1
Molekylær formel C23H24N2O4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PD 102807
Mængde 10 mg
Formel vægt 392.45
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 392.455
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.