Få mere at vide
PD-1-IN-17, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489806
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16489806 50 mg -
16465987 5 mg -
16462696 25 mg 25mg
16433268 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16489806 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101097
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress PD-1-IN-17 is a programmed cell death-1 (PD-1) inhibitor extracted from patent WO2015033301A1, Compound 12, inhibits 92% splenocyte proliferation at 100 nM.
PD-1-IN-17 is a programmed cell death-1 (PD-1) inhibitor extracted from patent WO2015033301A1, Compound 12, inhibits 92% splenocyte proliferation at 100 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PD-1-IN-17
Fysisk form Solid
CAS 1673560-66-1
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H22N6O7
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (333.91 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC[C@@H](C(O)=O)NC(N[C@H](C1=NN=C([C@@H](N)[C@H](O)C)O1)CCC(N)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 374.35
Formel vægt 374.35
Procent renhed 95.0%